Analysetrichter, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
213313702 213314107 213314801
221-1711EA 45.3 CHF
221-1711 221-1712 221-1713
Analysetrichter, DURAN®
Trichter Filtertrichter Analysentrichter
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Zur Schnellfiltration.