Pinzetten
Lieferant: KARTELL
500 501 503
232-2000EA 52.9 CHF
232-2000 232-2001 232-2003
Pinzetten
Pinzetten
POM, gelb. Universalpinzetten für eine Vielzahl von Anwendungen.
  • Gute chemische Beständigkeit, ungeeignet für starke Säuren und Lösungsmittel
  • Autoklavierbar
  • Robust, elastisch, sehr gutes Rückstellvermögen