Pinzetten
Lieferant: BOCHEM
1800 1801 1802
232-0013EA 62.2 CHF
232-0013 BOCH1801 232-0015
Pinzetten
Pinzetten
Edelstahl, PTFE-Beschichtung
  • Anti-magnetisch
  • Sehr gute chemische und thermische Beständigkeit
  • Glatte Oberfläche verhindert Kontaminationen und erleichtert die Reinigung