Pinzetten mit Führungsstift
Lieferant: BOCHEM
1810 1811 1812
232-0016EA 62.2 CHF
232-0016 232-2137 232-0017
Pinzetten mit Führungsstift
Pinzetten
Edelstahl, PTFE-Beschichtung.
  • Anti-magnetisch
  • Sehr gute chemische und thermische Beständigkeit
  • Glatte Oberfläche verhindert Kontaminationen und erleichtert die Reinigung