Pinzette
Lieferant: Bochem
232-0062EA 2.2 CHF
232-0062
Pinzette
Pinzetten
PP, blau. Universal-Pinzette für ein breites Anwendungsspektrum.
  • Autoklavierbar und sterilisierbar bis 180 °C
  • Geriffel für besseren Griff
  • Kosteneffizient