Pinzetten
Lieferant: VITLAB
67895 67995
232-1911EA 3.2 CHF
232-1911 232-1913
Pinzetten
Pinzetten
PMP, weiß. Universalpinzetten für eine Vielzahl von Anwendungen.
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Autoklavierbar
  • Robust, elastisch, sehr gutes Rückstellvermögen