Pinzetten mit Arretierungsstift
Lieferant: OUTILS RUBIS
3L 5L
232-1521EA 81.6 CHF
232-1521 232-1522
Pinzetten mit Arretierungsstift
Pinzetten
Edelstahl. Spitzen mit besonders päzisem Schliff. Für Anwendungen, die höchste Präzision erfordern wie z.B. in Mikroskopie, Biologie und Mikrobiologie.
  • Säurebeständig, beständig gegen Fluorwasserstoff und Salpetersäure
  • 100% antimagnetisch
  • Extra feine Spitzen
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable