Pinzetten für Membranfilter
Lieferant: Cytiva (Formerly Pall Lab)
51147 4690
514-4149EA 65.6 CHF
514-4149 232-0142
Pinzetten für Membranfilter
Pinzetten
Edelstahl. Mit PP-Griffflächen und abgeflachten, breiten Spitzen. Ideal zur Handhabung von Membranfiltern und sonstigen Filterscheiben.
  • Korrosionsbeständig
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar