Pinzetten mit Führungsstift
Lieferant: RSG
312.130 312.145 312.160 312.200 312.115 312.105
232-2165EA 25.9 CHF
232-2165 232-2166 232-2167 232-0205 232-0078 232-0077
Pinzetten mit Führungsstift
Pinzetten
Edelstahl, antimagnetisch. Speziell geeignet für Färbevorgänge.
  • Mit gebogenen, extra feinen Spitzen
  • Korrosionsbeständig