Vakuumpinzetten, aspirette®
Lieferant: HIRSCHMANN
9901500 9901600 9901601 9901700 9901605
232-2420EA 414 CHF
232-2420 HIRS9901600 HIRS9901601 HIRS9901700 HIRS9901605
Vakuumpinzetten, aspirette®
Pinzetten
Akku-betriebene Vakuumpinzetten zum Aufnehmen und Platzieren von planen Gegenständen bis zu einem max. Stückgewicht von 70 g.
  • Einknopfbedienung, ergonomische Form
  • In Standardausführung oder als leitfähige Ausführung verfügbar
  • Akku ca. 1 000 mal aufladbar
Bestellinformation: Zum Lieferumfang gehören ein Steckdosenladegerät und ein Saugeinheit-Set bestehend aus 3 Saugdüsen mit Saugnäpfen aus Silikon mit 3,2/6 und 10 mm Ø.