Strömungsanzeiger, Schaufelrad, Roto-Flo™
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
H199370001 H199370002 H199370003
618-1140EA 86.3 CHF
618-1140 618-1141 618-1142
Strömungsanzeiger, Schaufelrad, Roto-Flo™
Durchflussanzeiger
Zur Visualisierung des Durchflusses von Flüssigkeiten und Gasen.
  • Interner Durchflusskanal mit 5 mm Durchmesser
  • Minimale Durchflussrate 0,5 Liter/Minute
  • Maximale Durchflussrate 10 Liter/Minute
Minimum flow of 0,5 liters per minute − Maximum flow of 10 liters per minute.
Bitte beachten Nicht mit korrosiven Chemikalien oder Flüssigkeiten über 64 °C verwenden