Messkolben, trapezförmig, Klasse A, braune Graduierung
Lieferant: Poulten & Graf
RB257/B/5 RB257/D/5 RB257/E/5 RB257/AM/C/5 RB257/AM/D/5
612-1848EA 158 CHF
612-1848 612-1849 612-1852 612-1839 612-1843
Messkolben, trapezförmig, Klasse A, braune Graduierung
Kolben Messkolben
Borosilikatglas, mit PP NS-Stopfen.
  • Individually numbered
Individually numbered.
Zertifizierungen: DIN/BS/ISO 1042