BLAUBRAND® Messkolben, Klasse A, blaue Graduierung
Lieferant: Brand
BLAUBRAND®
612-2740EA 99.2 CHF
612-2740 612-2745 612-2746 612-2747 827-6453 612-2741 827-6452 612-2742 612-3654 612-2743 612-2744 612-2738 827-6449 827-6448 612-2739 827-6447
BLAUBRAND® Messkolben, Klasse A, blaue Graduierung
Kolben Messkolben
Borosilikatglas 3.3, mit Glas-Stopfen.
  • Justiert auf 'In'
  • Ringmarke und Beschriftung in kontraststarker blauer Emailfarbe
  • DE-M gekennzeichnet
*Weithals.
Zertifizierungen: DIN EN ISO 1042
Bestellinformation: Werden mit einem Chargenzertifikat geliefert. Auf Wunsch sind die Messkolben auch mit Einzelzertifikat, einem USP-Einzelzertifikat oder einem DAkkS Kalibrierzertifikat lieferbar.