Messkolben, Klasse A, blaue Graduierung
Lieferant: HIRSCHMANN
2820392 2820393 2820394 2820397 2820398 2820366 2820381 2820361 2820380 2820353 2820360 2820390 2820352 2820365 2820370 2820371 2820375 2820378 2820385 2820386
612-3386EA 106 CHF
612-3386 612-3387 612-3502 612-3503 HIRS2820398 HIRS2820366 HIRS2820381 HIRS2820361 HIRS2820380 HIRS2820353 HIRS2820360 HIRS2820390 HIRS2820352 HIRS2820365 HIRS2820370 HIRS2820371 HIRS2820375 HIRS2820378 HIRS2820385 HIRS2820386
Messkolben, Klasse A, blaue Graduierung
Kolben Messkolben
DURAN® Borosilikatglas 3.3, mit Normschliff, ohne Stopfen, konformitätsbescheinigt (DE-M gekennzeichnet).
  • Blau emaillierte, säure- und laugenbeständige, unauslöschliche Markierungen
  • Konformitätsbescheinigung mit datierter Chargenidentifikation erhältlich über die Website: (www.hirschmannlab.de)
*Weithals
Zertifizierungen: DIN EN ISO 1042