Messkolben, Klasse B
Lieferant: Brand
36020 36028 36038 36048 36054 36062 36008
612-4076EA 17.6 CHF
612-4076 612-4077 612-4078 612-4079 612-4080 612-4081 612-3708
Messkolben, Klasse B
Kolben Messkolben
PP, sehr gut durchscheinend, mit Stopfen aus PP.
  • Justiert auf 'In'
  • Mit blau gedruckter Ringmarke und Beschriftung
  • Thermische Belastungen bis +60 °C bewirken keine bleibende Überschreitung der Fehlergrenze
  • Um die Graduierung zu schonen, wird die Reinigung bis max. +60 °C empfohlen
Fehlergrenzen entsprechen der Klasse B, DIN EN ISO 1042.
*Weithals.