Messkolben, Klasse A, braune Graduierung, BLAUBRAND® ETERNA
Lieferant: Brand
36853 36854 36849 36847 36852 36838 36842 36843 36845 36848 36850 36851 36846 36841
612-5072EA 99.7 CHF
612-5072 612-2735 612-5068 612-5066 612-5071 612-5062 612-5063 612-5064 612-5065 612-5067 612-5069 612-5070 612-3652 612-3651
Messkolben, Klasse A, braune Graduierung, BLAUBRAND® ETERNA
Kolben Messkolben
Borosilikatglas 3.3, mit PP-Stopfen.
  • Justiert auf (TC, In)
  • Ringmarken und Beschriftung in brauner ETERNA Diffusionsfarbe
  • DE-M gekennzeichnet
*Weithals.
Zertifizierungen: DIN EN ISO 1042
Bestellinformation: Werden mit einem Chargenzertifikat geliefert. Auf Wunsch sind die Messkolben auch mit Einzelzertifikat, einem USP-Einzelzertifikat oder einem DAkkS Kalibrierzertifikat lieferbar.