Kontroll-Messkolben, Klasse A, blaue Graduierung
Lieferant: HIRSCHMANN
2950165 2950170 2950173 2950174 2950175 2950180 2950185 2950187 2950188 2950191 2950192 2950193 2950186 2950190
612-3388EA 140 CHF
612-3388 612-3482 612-3389 612-3512 612-3390 612-3391 612-3392 612-5743 612-3483 612-3395 612-3396 612-3397 612-5469 612-5470
Kontroll-Messkolben, Klasse A, blaue Graduierung
Kolben Messkolben
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, mit Bördelrand
  • Graduierung und Beschriftung in kontraststarker blauer Emailfarbe
  • Konformitätsbescheinigt; Entsprechendes Chargen-Kablibibrierzertifika
  • Entsprechen den Vorschriften der Fertigpackungsverordnung