Messkolben, Klasse B, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
4000-0050 4000-0100 4000-0200 4000-0250 4000-0500 4000-1000
612-3011EA 80.6 CHF
612-3011 612-3012 612-3013 612-3014 612-3015 612-3016
Messkolben, Klasse B, Nalgene®
Kolben Messkolben
PPCO, durchscheinend, mit PP-Schraubverschluss.
  • Unzerbrechlich, für präzise Messungen
  • Individuell kalibriert mit permanenter, farbiger Ringmarke
  • Autoklavierbar, wenn der Schraubverschluss entfernt und eine kleine Menge Wasser in den Kolben gegeben wurde.
  • Reinigung mit leicht alkalischen Reinigungsmitteln empfohlen bis +60 °C (mögliche Beeinträchtigung der Genauigkeit bei über +60 °C)
ASTM E288 and ISO Standard 384 Class B
Zertifizierungen: ASTM E288 und ISO-Standard 384 Klasse B