VWR®, Rundkolben, Eng- oder Weithals, mit Bördelrand
Lieferant: VWR Collection
214-1182EA 10.1 CHF
214-1182 214-1177 214-1178 214-1179 214-1180 214-1181 214-1183 214-1184 214-1185 214-1186
VWR®, Rundkolben, Eng- oder Weithals, mit Bördelrand
Kolben Rundkolben
Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Die preisgünstige Alternative für eine Vielzahl von Anwendungen. Mit aufgedruckter Volumenangabe und weißem Beschriftungsfeld.
ISO 1773 (narrow mouth)
DIN 12347 (wide mouth)
Zertifizierungen: ISO 1773 (enghalsig)
DIN 12347 (weithalsig)
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable