Trocknungskolben
Lieferant: BUCHI
000452 000453 000454
531-1981EA 142 CHF
531-1981 531-1982 531-1983
Trocknungskolben
Kolben Rotationsverdampferkolben
Borosilikatglas.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung und dadurch hohe Temperaturbeständigkeit
Für Rotationsverdampfer Rotavapor R-210/215. Birnenform mit Hülsenschliff NS 29/32. Glasaufbau A,V,C.