Verdampferkolben
Lieferant: BUCHI
000431 000432 000433 000434 000435 000436 000437 020729 025323 025520
531-1811EA 87 CHF
531-1811 531-1812 531-1813 531-1814 531-1815 531-1816 531-1817 BUCH020729 BUCH025323 BUCH025520
Verdampferkolben
Kolben Rotationsverdampferkolben
Borosilikatglas.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung und dadurch hohe Temperaturbeständigkeit
Für Rotationsverdampfer Rotavapor® R-210/215. Birnenform mit Hülsenschliff NS 29,2/32.