Auffangkolben
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
03063558 03063570 03063573 03063537 03063549 03064037 03064049 03064058 03064070 03064073 03064076 03064079
531-9144EA 98.9 CHF
531-9144 531-9145 531-9146 531-9142 531-9143 531-0825 531-0826 531-0827 531-0821 531-0822 531-0823 531-0824
Auffangkolben
Kolben Rotationsverdampferkolben
DURAN®, Borosilikatglas, klar oder kunststoffbeschichtet.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Kugelschliff KS 35/20, zentriert, passend für alle Rotationsverdampfer.