Kjeldahl-Kolben, Enghals, mit Bördelrand, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
212311707 212312403 212313605 212314404 212315109 212315409
214-4105EA 31.3 CHF
214-4105 214-4110 214-4115 214-4120 214-4122 214-4125
Kjeldahl-Kolben, Enghals, mit Bördelrand, DURAN®
Kolben Kjeldahlkolben
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit aufgedruckter Inhaltsangabe und weißem Beschriftungsfeld.
Zertifizierungen: DIN 12360