Gas-Probenrohre
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05680143 05680152 05680158 05680170
201-3424EA 183 CHF
201-3424 201-3421 201-3422 201-3423
Gas-Probenrohre
Röhrchen Gasprobenrohre
Duran®, Borosilikatglas, klar. Beidseitig mit je 1 Einweghahn 3 NS/14. Mit Probeentnahmestutzen mit Gewinde GL 14.
  • Weißem Beschriftungsfeld
  • Sehr gute thermische und chemische Beständigkeit
  • Anschluss an der einen Seite mit Kapillarrohr (Innen-Ø 2,7 mm, Außen-Ø 8,0 mm) und auf der anderen Seite mit Glasolive (Außen-Ø 8,0 mm)
Gassammelrohre zur Entnahme, Aufbewahrung und Transport von Gasproben.
Zertifizierungen: DIN 12473-1