Gas-Probenrohre
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05680058 05680070 05680043 05680052
201-9113EA 195 CHF
201-9113 201-9115 201-9111 LENZ05680052
Gas-Probenrohre
Röhrchen Gasprobenrohre
Duran®, Borosilikatglas, klar.
  • Sehr gute thermische und chemische Beständigkeit
  • Anschluss an der einen Seite mit Kapillarrohr (Innen-Ø 2,7 mm, Außen-Ø 8,0 mm) und auf der anderen Seite mit Glasolive (Außen-Ø 8,0 mm)
  • Mit weißem Beschriftungsfeld
Gassammelrohre zur Entnahme, Aufbewahrung und Transport von Gasproben. Beidseitig mit je 1 Einweghahn 3 NS/14.
Zertifizierungen: DIN 12473-1