VWR®, Stehkolben, Eng- oder Weithals
Lieferant: VWR Collection
214-1187EA 9.3 CHF
214-1187 214-1188 214-1189 214-1190 214-1191 214-1192 214-1193 214-1194 214-1195 214-1196
VWR®, Stehkolben, Eng- oder Weithals
Kolben Stehkolben
Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit aufgedruckter Volumenangabe und weißem Beschriftungsfeld.
ISO 1773 (narrow mouth)
DIN 12347 (wide mouth)
Zertifizierungen: ISO 1773 (Enghals)
DIN 12347 (Weithals)