Flasks, Flat Bottom, Wide Mouth, with Flared Rim
Lieferant: SciLabware
1080/10D 1080/12D 1080/08D
BIBB1080/10DEA 340 CHF
BIBB1080/10D BIBB1080/12D 511-0733
Flasks, Flat Bottom, Wide Mouth, with Flared Rim
Kolben Stehkolben
PYREX®, Borosilikatglas, weite Öffnung.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
Breiter Hals für einfaches Hinzufügen von festen Proben usw. Flacher Boden zum Aufstellen auf Bänken und Heizplatten. Mit weißem Emaille-Markierungspunkt.
Zertifizierungen: ISO 1773