Spitzkolben mit Normschliff
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
03031413 03031422 03031428 03031437 03031922 03031928 03031937 03031949 03031449 03031410 03032928 03032937 03032949
201-1221EA 18.3 CHF
201-1221 201-1222 201-1223 201-1224 201-1041 201-0321 201-0322 201-1042 201-1040 201-0320 201-1043 201-1044 201-1045
Spitzkolben mit Normschliff
Kolben Spitzkolben
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit Normschliff-Hülse und weißem Beschriftungsfeld.