Kjeldahlkolben mit Normschliff
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
03051937 03052949 03052958 03052964 03051928 03052970
214-0176EA 80.4 CHF
214-0176 214-0177 LENZ03052958 214-0178 LENZ03051928 LENZ03052970
Kjeldahlkolben mit Normschliff
Kolben Kjeldahlkolben
DURAN®, Borosilikatglas, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit Beschriftungsfeld.
Zertifizierungen: DIN 12360