Vacuum filtering flasks, Büchner, with glass hose connection
Lieferant: DWK Life Sciences
211916802 211917301 211918803 211919105 212012409 212013602 212014401 212015406 212016308 211918606
519-4217EA 256 CHF
519-4217 519-4216 511-0218 511-0133 215-1011 215-1013 215-1018 215-1010 519-4140 511-0217
Vacuum filtering flasks, Büchner, with glass hose connection
Kolben Saugflaschen
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Bis zu 2000 ml in Erlenmeyerform, ab 3000 ml in Flaschenform
  • Schlaucholive 11 mm Ø
Zur Verwendung unter Vakuum.
ISO 6556 (only Erlenmeyer shape)
Zertifizierungen: ISO 6556 (Erlenmeyerform)
DIN 12475 (Flaschenform)