Vakuumsaugflaschen, mit Seitenarm, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
DS4101-1000 DS4101-2000
516-0580EA 107 CHF
516-0580 215-8248
Vakuumsaugflaschen, mit Seitenarm, Nalgene®
Kolben Saugflaschen
PP, weiß.
  • Tubulation at 45° angle prevents tipping
  • Barbed adapter accepts 6,4 to 9,5 mm internal diameter tubing
  • Oval marking area
  • 215-8248 is graduated
Moulded in one piece to withstand full vacuum to 30-in. Hg.