Zellkulturflaschen mit zwei Celstir® Seitenhälsen und Temperiermantel, WHEATON®
Lieferant: DWK Life Sciences
356949 356943 356945 356946 356952 356954
734-3181EA 2360 CHF
734-3181 734-3178 734-3179 734-3180 734-3182 734-3183
Zellkulturflaschen mit zwei Celstir® Seitenhälsen und Temperiermantel, WHEATON®
Kolben Spinnerkolben
Flasche aus Borosilikatglas, PTFE, Glasrührer, PTFE, und silikonbeschichteter Verschluss.
Celstir®-Kolben mit Doppelseitenarm und Wassermantel ermöglichen eine präzise Temperaturregelung des Kolbeninhalts bei Betrieb mit einem Umwälzwasserbad. Schlauchanschlüsse sind für 6-mm-Schläuche geeignet.