Zellkulturflaschen mit standard- oder Filterkappe, CELLSTAR®
Lieferant: Greiner Bio-One
658170_120 690160_200 660175_50 690170_200 658175_120 661175_40 661160_40 660160_50 690175_200
391-3106EA 317 CHF
391-3106 391-3103 391-3148 391-3104 391-3146 392-0013 392-0012 391-3109 391-3143
Zellkulturflaschen mit standard- oder Filterkappe, CELLSTAR®
Kolben Zellkulturkolben
PS, steril
  • Verbesserte Zellanhaftung dank physikalischer Oberflächenbehandlung
  • Die leicht zu öffnende Filterkappe ermöglicht einen optimalen Gasaustausch und minimiert gleichzeitig das Kontaminationsrisiko
  • Die Stapelrippen erlauben ein Stapeln der Flaschen und sorgen für einen sicheren Stand im Inkubator
  • Die beidseitige Graduierung erleichtert das Befüllen
  • Niedrige oder hohe Form bei den 175-cm²-Flaschen für variables Medienvolumen zur Auswahl
Diese Standard-Zellkulturflaschen sind entweder mit Standard-Schraubverschlusskappen oder FilterkappenMore Product Information