Fernbach culture flasks, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
215014307 215116203
391-0330EA 57.7 CHF
391-0330 391-0320
Fernbach culture flasks, DURAN®
Kolben Kulturkolben
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit Bördelrand. Bieten die für die Züchtung von Mikroorganismen in flüssigen Nährmedien erforderliche große Flüssigkeitsoberfläche. Ermöglichen schnelleres Wachstum durch bessere Belüftung.