Nährbodenflaschen, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
214512405 214513907 214514406 214515402 214516604 214517309 217732403 217733905 217734404 217735409
391-0522EA 43.6 CHF
391-0522 391-0524 391-0526 391-0528 391-0530 391-0532 391-0542 391-0544 391-0546 391-0548
Nährbodenflaschen, DURAN®
Flaschen Zellkulturflaschen
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit Bördelrand oder geradem Hals für Metallkappen. Mit Volumenaufdruck und weißem Beschriftungsfeld.