Schraubverschlüsse, belüftet für Einweg-Erlenmeyerkolben, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
4114-0038 4114-0045
214-1929EA 61.8 CHF
214-1929 214-1930
Schraubverschlüsse, belüftet für Einweg-Erlenmeyerkolben, Nalgene®
Verschlüsse Flaschenverschlüsse
HDPE, blau mit PTFE-Membran, steril.
  • Steril verpackt, jeweils in einem separaten, verschweißten Polybeutel
  • Hydrophobe 0,2 µm PTFE-Membran wurde heiß aufgeschweißt zur effektiven Abdichtung
  • Nur passend zu den sterilen Einweg-Erlenmeyerkolben von Nalgene®
Belüftete Verschlüsse bieten sterilen Gasaustausch für Schüttler und Zellkulturen in Suspension.