Erlenmeyerkolben, Eng- oder Weithals, mit Bördelrand, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
214-1166EA 13.82 CHF
214-1166 214-1122 214-1168 214-1102 214-1104 SCOT212166873 214-1107 214-1106 SCOT212164478 214-0337 214-1160 214-1162 214-1120 214-1164 SCOT212165474 SCOT212167372 214-1112 214-1156 214-1158 214-1114 SCOT212163276 214-1116 214-1118 SCOT212161772 SCOT212163979 SCOT212163679 214-1152 214-1154 214-1110 214-0338 214-1108 SCOT212166376
Erlenmeyerkolben, Eng- oder Weithals, mit Bördelrand, DURAN®
Kolben Erlenmeyerkolben
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit Graduierung zum ungefähren Ablesen des Inhalts und Beschriftungsfeld.
Mit aufgedrucktem Retrace Code (Chargenidentifizierung); 214-1102 ohne Retrace Code.
*Keine DIN ISO Größe
Zertifizierungen: ISO 1773 Enghals
DIN ISO 24450 Weithals