Erlenmeyerkolben, Weithals, mit Schraubverschluss-Kappen, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
4108-0125 4108-0250 4108-0500
214-7202EA 168 CHF
214-7202 214-7203 214-7204
Erlenmeyerkolben, Weithals, mit Schraubverschluss-Kappen, Nalgene®
Kolben Erlenmeyerkolben
PC, transparent mit Schraubkappe aus PP.
  • Robust, bei Verwendung in Schüttlern wesentlich sicherer als Glaskolben
  • Kolben und Verschlüsse sind autoklavierbar Wiederholtes Autoklavieren kann bei den Kolben jedoch zu einem Nachlassen der mechanischen Festigkeit und einer Trübung führen
  • Dichtungsverschluss ohne Einlage schützt vor Verschütten und Kontamination des Inhalts
Hervorragend zur Herstellung und Aufbewahrung von Nährmedien sowie für viele Kulturverfahren geeignet.