Augenspülung
Lieferant: ORKLA CARE
7200 7221 720300 725200 7205
118-0001EA 30.6 CHF
118-0001 111-0164 111-0165 118-0153 118-0248
Augenspülung
Erste-Hilfe-Ausstattung Augenduschen
Sterile, gepufferte, isotonische Kochsalzlösung zum sofortigen Ausspülen der Augen nach einem Unfall. Erhältlich als Einweg-Taschenversion (235 ml) oder zur Wandbefestigung (500 ml). Die Augendusche öffnet sich sofort, wenn sie mit einer Drehbewegung der Wandhalterung entnommen wird.
  • Schnell und einfach zu öffnen
  • Integrierter, staubgeschützter Augenbecher
  • Wirksame Spülung mit reichhaltigem Spülfluss; der Augenbecher ist so geformt, dass er die Flüssigkeit reichlich und gezielt zum Auge lenkt
  • Wirkt neutralisierend
Haltbarkeit: 4 Jahre bei ungeöffnetem Behälter.
* Die Halterungen werden ohne Augendusche geliefert.