Belüftungsfilter, Acro® 50
Lieferant: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4251 4256 4258 4400 4401 4250 4003 4672
514-4109EA 439 CHF
514-4109 514-4110 514-4111 516-7627 516-7628 516-7600 515-0125 PALL4672
Belüftungsfilter, Acro® 50
Filter Belüftungsfilter
Wiederverwendbare Filter mit hoher Leistung für kritische Anwendungen; ideal zur Verwendung mit Bioreaktoren und Fermentern sowie zur Filtration von aggressiven Lösemitteln.
Membran: hydrophobes PP-verstärktes PTFE, Gehäuse aus PP, autoklavierbar
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Porengröße 0,2 µm 0,45 µm 1 µm 6 µm
Environmentally Preferable
Ø 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Max. Druck 4,1 bar 4,1 bar 4,1 bar 5,2 bar
Max. temperature 130 °C 130 °C 130 °C 55 °C