Tangentiale Rezirkulationssysteme, Vivaflow® 50 und 200
Lieferant: Sartorius
Vivaflow®
511-0874EA 263 CHF
511-0874 512-4067 515-0140 512-4069 515-0142 511-0876 515-0141 511-0875 512-4063 512-4074 512-4064 518-0091 512-4065 518-0090 515-0139 512-4070 512-4071 518-0104 512-4072
Tangentiale Rezirkulationssysteme, Vivaflow® 50 und 200
Filter Tangentialfluß-Filtrationskassetten
Vivaflow® 50 und 200 sind gebrauchsfertige Crossflow-Kassetten für die Filtration und Aufkonzentration von Proben von 100 ml bis 3 l oder 500 ml bis 5 l. Die Membranoberfläche pro Einheit beträgt 50 cm² bzw. 200 cm². Die Einheiten werden mit dem gesamten erforderlichen Zubehör für den Betrieb mit einer Laborpumpe und einem Pumpenkopf der Größe 16 geliefert. Für die Beschleunigung der Konzentration und eine Erhöhung des Volumendurchsatzes können bis zu sechs Vivaflow® 50 Kassetten bzw. zwei Vivaflow® 200 Kassetten miteinander verbunden werden. Optimal für Anwendungen wie das Aufkonzentrieren von Zellkulturüberständen und Viren sowie die Wasserkonzentration. Einfach zu bedienen und zuverlässig und flexibel einsetzbar.
  • Plug-and-Play-Laborkassette für die Crossflow-Filtration
  • Optimal für die Aufkonzentrierung wässriger Proben, z. B. Proteine und Nanopartikel
  • Vivaflow® 50 sind für den Einmalgebrauch, Vivaflow® 200 sind wiederverwendbar
  • Hohe Flussrate und Rückgewinnung