Spritzenfilter, Acrodisc®, PVDF-Membran
Lieferant: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4406 4408 4450 4452 4455 4457 4500 4520 4544 4545 AP-4308 AP-4309 AP-4310 AP-4408 AP-4500 AP-4793 AP-4797 AP-4796 AP-4794 AP-4792 4450TC 4452TC AP-4408TC
514-4006EA 176 CHF
514-4006 514-4007 514-4014 514-4015 514-4016 514-4017 516-7650 516-7662 516-7673 516-7674 514-0586 514-0587 514-0588 514-0585 514-0583 514-0182 514-0370 514-0181 514-0369 516-0433 514-1438 514-1449 514-1453
Spritzenfilter, Acrodisc®, PVDF-Membran
Filter Spritzenvorsatzfilter
Für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, beständig gegen wässrige Lösungen und nicht aggressive organische Lösemittel.
PVDF (hydrophiles Polyvinylidenfluorid); Membran, PP-Gehäuse.
Die G×F-Version bietet den zwei- bis vierfachen Durchsatz von Standard-Vorfiltergeräten.
New Product
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Typ Syringe filter Syringe filter Syringe filter Syringe filter Premium syringe filter (PSF), with multi-layered glass fibre pre-filter (GxF) Premium syringe filter (PSF) Premium syringe filter (PSF), with multi-layered glass fibre pre-filter (GxF) Premium syringe filter (PSF)
Ø 25 mm 25 mm 13 mm 13 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Environmentally Preferable Abfallreduzierend Abfallreduzierend Abfallreduzierend Abfallreduzierend
Porengröße 0,2 µm 0,45 µm 0,2 µm 0,45 µm 0,45 µm 0,45 µm 0,2 µm 0,2 µm
Max. operating pressure 4,1 bar at 21 − 24 °C; 2,1 bar at 82 °C 4,1 bar at 21 − 24 °C; 2,1 bar at 82 °C 3,5 bar 3,5 bar 4,1 bar at 21 − 24 °C; 2,1 bar at 82 °C 4,1 bar at 21 − 24 °C; 2,1 bar at 82 °C 4,1 bar at 21 − 24 °C; 2,1 bar at 82 °C 4,1 bar at 21 − 24 °C; 2,1 bar at 82 °C
Max. temperature 82 °C 82 °C 55 °C 55 °C 82 °C 82 °C 82 °C 82 °C
Wasserdurchfluss 144 ml/min (2,1 bar) 144 ml/min (2,1 bar) 5 ml/min (3,1 bar) 15 ml/min (3,1 bar) 144 ml/min (2,1 bar) 144 ml/min (2,1 bar) 144 ml/min (2,1 bar) 144 ml/min (2,1 bar)