Glasfaserfilter
Lieferant: Cytiva (Formerly Pall Lab)
60010 61630 61631 61632 61633 61635 61638 61652 61655 61663 61664 64798 66075 66078 66085 66088 66198 66209 66211 66213 66215 66217 66224 66226 66227 66559 60127
516-7725EA 107 CHF
516-7725 513-0001 513-0002 516-7789 516-7790 513-0003 516-7792 513-0004 516-7795 516-7796 516-7797 513-0005 513-0007 513-0008 513-0009 516-7834 513-0011 513-0013 516-7863 513-0015 513-0017 516-7868 513-0022 513-0023 516-9016 516-7939 516-9108
Glasfaserfilter
Filter Glasfaserfilter
Hervorragende Glasfaserfilter für eine Vielzahl von Luftkeimbestimmungsmethoden. Verwendung in verschiedenen Probenaufreinigungs-, Vorfiltrations- und analytischen Testanwendungen.
Type A/B: Binder-free borosilicate glass microfibres. For diagnostic applications and sample prefiltration. High loading capacity with 2,5 times thicker glass than type A/C.
Type A/C: Binder-free borosilicate glass microfibres. For testing dissolved and suspended solids in wastewater, for cell harvesting applications and prefiltration.
Sorte A/D: Mikrofasern aus Borosilikatglas ohne Binder. Hervorragende Lösungen mit hoher Belastung von Partikeln in Ladungsgröße.
Type A/E: Binder-free borosilicate glass microfibres. For testing dissolved and suspended solids in wastewater and for gravimetric analysis of air pollutants. High flow rates, wet strength and solids holding capacities. Aerosol retention (0,3 µm DOP): 99,98%.
'Extra Thick': Mikrofasern aus Borosilikatglas mit Acrylbindemittel. Für die Vorfiltration von viskosen biologischen Lösungen und stark kontaminierten Proben. Dank hohem Partikelrückhaltevermögen fungieren die Scheiben als wirkungsvolle Tiefenfilter, und es können außerdem große Volumina an Lösungen filtriert werden. Aerosol-Retention (0,3 µm DOP): 99,97 %.
Type Metrigard™: Ultrafine glass fibres with acrylic binder. For prefiltration in systems with high particulate matter to prolong membrane filter life.