Qualitatives Filterpapier, gefaltet
Lieferant: Prat Dumas
512-0292EA 53.5 CHF
512-0292 512-0293 PRATJ010106 512-0290 512-0291 512-0296 512-0294 512-0295 512-0289
Qualitatives Filterpapier, gefaltet
Filter Filterpapiere Qualitatives Filterpapier
Qualitativ hochwertiges Pergamentpapier, dichte Texturqualität, für qualitative Analysen. Empfohlen für die Verwendung in Forschungs- und Analyselabors, Universitätskliniken sowie in derLebensmittel-, Pharma- und Chemiebranche. Für die Verwendung in konischen 60°-Trichtern.
Durchschnittliche Bruchstärke: 2 kg