Absaugleisten
Lieferant: Sartorius
16840 16841
516-7030EA 277 CHF
516-7030 611-1247
Absaugleisten
Verteiler
Combisart® bietet ein modulares Konzept für die Rückstandsanalytik. Es gibt vielfältige Kombinationsmöglichkeiten für Einfach- und Mehrfachsysteme sowie Einwegeinheiten und wiederverwendbare Geräte.
Das Herzstück des CombiSart Konzepts ist eine Edelstahlleiste, auf die alle Typen von Trichter adaptierbar sind:
- Anschlussfertige Einheiten wie BioSart® 100 Monitore und BioSart® 250 Trichter
- Abflammbare Einheiten mit Edelstahltrichter
- Autoklavierbare Mehrwegeinheiten aus Polycarbonat und Glas
Lieferumfang: Leiste mit Trichtern, Deckeln, Hähnen und Verbindungen.