Bottle top vacuum filtration systems, cellulose nitrate membrane, Rapid-Flow™ Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
121-0020 121-0045 125-0020 125-0045 125-0080 126-0020 126-0045 126-0080 127-0020 127-0045 127-0080 450-0045 450-0080 450-0020
734-5001EA 216 CHF
734-5001 734-5002 734-5003 734-5004 734-5005 734-5006 734-5007 734-5008 734-5009 734-5010 734-5011 734-5083 734-5084 734-5082
Bottle top vacuum filtration systems, cellulose nitrate membrane, Rapid-Flow™ Nalgene®
Filter Flaschenaufsatzfilter
Rapid-Flow™ Einweg-Filtereinheiten mit Cellulosenitratmembran, PS-Trichter und Auffangbehälter verfügen über das exklusive Rapid-Flow-Stützsäulendesign und ermöglichen schnelle Durchflussraten und hohen Durchsatz.
  • Farbcodierung gemäß Membran
  • Membran mit hervorragenden Benetzungseigenschaften und höchsten Durchflussraten bei wässrigen Lösungen
  • Trichter und Auffanggefäß graduiert
  • Schlauchadapter mit Schnellverschluss und Deckel
Sterilisierte Einwegfilter für die Kaltsterilisation, Klärung, Vorfiltration und Ultrafiltration von Puffern, Kulturmedien und wässrigen Lösungen.
Pyrogenfrei und endotoxinfrei - Rapid-Flow-Filtereinheiten erfüllen die strengsten Prüfnormen für Vakuumfiltrationseinheiten. Erhältlich mit Fit for Purpose-Sterildokumentation.
Zertifizierungen:
Zubehörinformationen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten