Zentrifugaleinheiten, Vivaspin® 20
Lieferant: Sartorius
VS2001 VS2011 VS2021 VS2031 VS2041 VS2061 VS2012 VS2022 VS2032 VS2042 VS2072 VS2092 VS2051 VS2052 VS2002 VS2091
512-3783EA 303 CHF
512-3783 512-3784 512-3785 512-3786 512-3787 512-3788 512-4018 512-4020 512-4021 512-4022 512-4024 512-2865 512-2862 512-2863 512-4019 512-2864
Zentrifugaleinheiten, Vivaspin® 20
Filter Zentrifugaleinheiten
Vivaspin® 20 Zentrifugalkonzentratoren bieten dem Vivaspin®-Portfolio mehr Volumenflexibilität und Leistung. Vivaspin® 20 verarbeitet 5 bis 20 ml in Ausschwingrotoren und 14 ml in Festwinkelrotoren mit 50-ml-Zentrifugenröhrchen. Vivaspin® 20 verfügt über zwei vertikale Membranen für eine beispiellose Filtrationsgeschwindigkeit und >100-fache Konzentration. Die Volumenskalierung ermöglicht die Überwachung des Konzentrationsprozesses und das modifizierte Deadstop-Reservoir vereinfacht das Pipettieren des Endkonzentrats.
  • Hohe Retentatrückgewinnung >90%
  • Vertikales Doppel-Membrandesign für ultraschnelle Konzentration
  • Sichere Probenkonzentration durch Dead-Stop-Volumen
  • Bequeme Konzentratrückgewinnung durch Pipettieren
  • Volumenskalierung zum einfachen Ablesen/Überwachen
Für eine höhere Prozessflexibilität ist Vivaspin® 20 mit einzigartigem Zubehör und Betriebsverfahren ausgestattet. Für die einstufige Entsalzung nach der Konzentration wird ein mit Puffer gefüllter Diafiltrationsbecher auf den Konzentrator gestellt und ein weiteres Mal geschleudert, um eine 98%ige Entsalzung zu erreichen, anstatt zwei Schleudergänge durchzuführen, um das gleiche Ergebnis mit dem herkömmlichen Nachfüll- und erneuten Schleuderung zu erzielen. Wenn keine geeignete Zentrifuge verfügbar ist, oder für die Verarbeitung einzelner Proben, kann Vivaspin® 20 für die Gasdruckfiltration mit bis zu 15 ml gefüllt und dann für die Konzentration auf dem Labortisch unter Druck gesetzt werden. Für eine noch schnellere Verarbeitung kann die Gasdruckfiltration mit der Zentrifugation kombiniert werden. Die „Druckfugation“ ist besonders nützlich für schwierige oder viskose Proben wie Serum, wenn eine niedrige Prozesstemperatur verwendet wird oder allgemein, wenn eine minimale Prozesszeit unerlässlich ist.