Gesichtsschutzschild
Lieferant: UVEX
9705.014 9706.514
111-0221EA 93.8 CHF
111-0221 111-0222
Gesichtsschutzschild
Gesichtsschutz
Leichte Gesichtsschutzschirme in robuster Kunststoffausführung und mit 1 mm starker Acetat-Schutzscheibe.
  • Mit integrierter Stirnabdeckung
  • Komfortable Einstellmöglichkeit auf die jeweilige Kopfgröße über einen Drehverschluss
  • Stufenlos einstellbarer Hochklappmechanismus
  • Einfacher Scheibenaustausch
EN 166
Zertifizierungen: EN 166, EN 170