Gesichtsschutzschild, Relrsi/Relpsi
Lieferant: Bollé Safety
RELRSI RELPSI
111-0334EA 84.1 CHF
111-0334 111-1012
Gesichtsschutzschild, Relrsi/Relpsi
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzschild mit herunterklappbarer Frontscheibe und verstellbarem Kopfband und sicherzustellen dass das Visir nicht verrutscht.
  • Breites Sichtfeld
  • Ultra-beständiger, aufklappbarer Gesichtsschutz aus gelbem PP
  • Visier aus beschlagfreiem Acetat (Stärke 1,5 mm; Modell Relrsi) oder PC (Stärke: 1,0 mm; Modell Relpsi)
  • Acetat-Gesichtsschutz bietet Schutz vor elektrischen Kurzschluss-Lichtbögen
Gewicht: 200 g
EN 166, EN 170 (Acetate face shield only)
Zertifizierungen: EN 166, EN 170 (nur Acetat-Gesichtsschutz).