Gesichtsschutzschild, Clearways
Lieferant: HONEYWELL SAFETY
1002360 1002353 1002354 1002359 1002369 1002366
111-1253EA 21.9 CHF
111-1253 111-1254 111-3550 111-1359 111-1361 111-1360
Gesichtsschutzschild, Clearways
Gesichtsschutz
Diese Kombination bietet sowohl Festigkeit als auch Haltbarkeit. Die Visiere sind für verschiedene Arten von Anwendungen geeignet.
  • Leichtgewichtig, dadurch zur ganztägigen Verwendung geeignet
  • Gut abschließende Befestigung der Scheibe bietet zusätzlichen Schutz gegen ein Durchsickern von Chemikalien
  • Austauschbare Sichtscheiben in Acetat (chemikalienbeständig) oder PC (schlagfest) erhältlich
Gewicht: 160 g
Visier: 200 mm
EN 166
Zertifizierungen: EN 166
Bestellinformation: Visor, brow guard, and chin guard must be ordered separately. See Accessories tab for full component listings. Holder must also be ordered separately (see 111-1210 or 111-3549 series).